Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4000-serien monosized partikler
Artikelnummer. 11543133 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
1.0μ m
1.1μ m
1.3μ m
1.6μ m
1.8μ m
2μ m
2.5μ m
3μ m
4μ m
5μ m
6μ m
7μ m
8μ m
9μ m
10μ m
12μ m
15μ m
20μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
60μ m
70μ m
80μ m
100μ m
110μ m
140μ m
160μ m
200μ m
240μ m
280μ m
300μ m
400μ m
500μ m
550μ m
650μ m
750μ m
1000μ m
Pakningsstørrelse:
15ml
1g
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11543133 100μ m 15ml
11583103 1.0μ m 15ml
11593103 1.0μ m 15ml
11889742 1.1μ m 15ml
10564775 1.3μ m 15ml
11809752 1.6μ m 15ml
11819752 1.8μ m 15ml
11829752 2.5μ m 15ml
11839752 2μ m 15ml
11849752 3μ m 15ml
11859752 4μ m 15ml
11583113 5μ m 15ml
11879752 6μ m 15ml
11889752 7μ m 15ml
11899752 8μ m 15ml
11809762 9μ m 15ml
11533123 10μ m 15ml
10094637 12μ m 15ml
10550924 15μ m 15ml
11849762 20μ m 15ml
11573123 25μ m 15ml
11879762 30μ m 15ml
13495718 40μ m 15ml
11889762 40μ m 15ml
11503133 50μ m 15ml
11809772 60μ m 15ml
12687626 60μ m 15ml
11523133 70μ m 15ml
11533133 80μ m 15ml
11849772 110μ m 15ml
11859772 140μ m 15ml
11869772 160μ m 15ml
10793507 200μ m 1g
11889772 240μ m 1g
15356004 280μ m 1g
10391675 300μ m 1g
10575265 400μ m 1g
11819782 500μ m 1g
11829782 550μ m 1g
10450185 650μ m 1g
11849782 750μ m 1g
10545074 1000μ m 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Artikelnummer. 11543133 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4310A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Minimer respons fra analytiske systemer til at forme effekter med partikler i en størrelse.
Minimer respons fra analytiske systemer til at forme effekter med Thermo Scientific™ 4000 Series monosized partikler, fremragende til brug med enhver applikation, der kræver en NIST™ sporbar størrelse standard med en meget snæver standardafvigelse.
Funktioner:
  • Partikelkugler bruges i stedet for uregelmæssigt formede partikler.
  • Gennemsnitlige diametre er blevet kalibreret med Thermo Fisher ™Scientific's NIST™ sporbare mikroskopimetoder.
  • Størrelsesfordeling og ensartethed måles ved elektrisk modstandsanalyse eller optisk mikroskopi.
  • 4000 Series partikler fra 1 til 160 μm er fremstillet af polystyren (PS)
  • 4000 Series partikler fra 200 til 1000 μm er fremstillet af polystyren tværbundet med divinylbenzen (PSDVB).
Bestillingsoplysninger:
Produkter fra 1 til μ160 m pakkes som vandige suspensioner i 15 ml flasker med dråbespids, i en optimal koncentration til dispersion, håndtering og fortynding. Diametre på 200 μm og større er pakket som tørre kugler. Pakker er lotnummererede for praktisk teknisk service og support efter salget.
Thermo Fisher Scientific™ har egne ingeniør-, produktions- og metrologifaciliteter for bedre kvalitetskontrol og svar på kundernes behov. Ud over denne serie af polymerstørrelsesstandarder tilbyder vi også kalibreringsstandarder i silica- og glasmaterialer. Spørg vores tekniske serviceafdeling for at få oplysninger om specifikke anvendelser eller andre produktbehov, der ikke er nævnt her.
Inkluderer:
Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST , som omfatter en beskrivelse af kalibreringsmetoden og dens usikkerhed; Tabel over kemiske og fysiske egenskaber; Materialesikkerhedsdatablad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet
Certificeringer/compliance Hver pakke med standarder indeholder et certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST som omfatter en beskrivelse af kalibreringsmetoden og dens usikkerhed samt en tabel over kemiske og fysiske egenskaber.
Koncentration 2,1 % faststof
Indhold og opbevaring Opbevares i en tæt lukket beholder mellem 4° til 30 °C. Hold flasken oprejst og tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Indhold Polymerpartikler i vand
Oversigt NIST sporbare partikler, der giver kalibrering af laserpartikeltællere
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) Smal størrelse standardafvigelse applikationer
Materiale Polystyren
Produkttype Partikler, standardstørrelse
Inkluderer Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 15 mL
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Størrelsesfordeling s = 1.6µm, 1.6% CV
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Diameter (metrisk) 100μ m