Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4000-serien monosized partikler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Minimer respons fra analytiske systemer til at forme effekter med Thermo Scientific™ 4000 Series monosized partikler, fremragende til brug med enhver applikation, der kræver en NIST™ sporbar størrelse standard med en meget snæver standardafvigelse.
- Partikelkugler bruges i stedet for uregelmæssigt formede partikler.
- Gennemsnitlige diametre er blevet kalibreret med Thermo Fisher ™Scientific's NIST™ sporbare mikroskopimetoder.
- Størrelsesfordeling og ensartethed måles ved elektrisk modstandsanalyse eller optisk mikroskopi.
- 4000 Series partikler fra 1 til 160 μm er fremstillet af polystyren (PS)
- 4000 Series partikler fra 200 til 1000 μm er fremstillet af polystyren tværbundet med divinylbenzen (PSDVB).
Bestillingsoplysninger:
Produkter fra 1 til μ160 m pakkes som vandige suspensioner i 15 ml flasker med dråbespids, i en optimal koncentration til dispersion, håndtering og fortynding. Diametre på 200 μm og større er pakket som tørre kugler. Pakker er lotnummererede for praktisk teknisk service og support efter salget.
Thermo Fisher Scientific™ har egne ingeniør-, produktions- og metrologifaciliteter for bedre kvalitetskontrol og svar på kundernes behov. Ud over denne serie af polymerstørrelsesstandarder tilbyder vi også kalibreringsstandarder i silica- og glasmaterialer. Spørg vores tekniske serviceafdeling for at få oplysninger om specifikke anvendelser eller andre produktbehov, der ikke er nævnt her.
Inkluderer:
Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST , som omfatter en beskrivelse af kalibreringsmetoden og dens usikkerhed; Tabel over kemiske og fysiske egenskaber; Materialesikkerhedsdatablad
Tekniske data
Tekniske data
Tilsætningsstof | Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet |
Certificeringer/compliance | Hver pakke med standarder indeholder et certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST som omfatter en beskrivelse af kalibreringsmetoden og dens usikkerhed samt en tabel over kemiske og fysiske egenskaber. |
Koncentration | 1,8 % faststof |
Indhold og opbevaring | Opbevares i en tæt lukket beholder mellem 4° til 30 °C. Hold flasken oprejst og tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
Indhold | Polymerpartikler i vand |
Oversigt | NIST sporbare partikler, der giver kalibrering af laserpartikeltællere |
Farve | Hvid eller farveløs |
Til brug med (applikation) | Smal størrelse standardafvigelse applikationer |
Materiale | Polystyren |
Produkttype | Partikler, standardstørrelse |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
256169 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | 4280A |
263398 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | 4280A |
267021 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | 4280A |
260830 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | 4280A |
278959_0427 | Analysecertifikat | 26/01/2025 | 4280A |