Få mere at vide
Honeywell™ 4000-serien engangsmaske, FFP1 (NR D)
Artikelnummer. 11891771
Skift visning
Mængde:
20 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11891771 20 Pk. Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 11891771 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1005605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.78 DKK
    233.26 DKK / Pakke med 20
    Spare 237.52 DKK
    50% Slukket
Forventet forsendelse: 08-04-2027
4000-seriens engangsåndedrætsværn er en engangsmaske, filtrerende, fladfoldet halvmaske med en væskebestandig ydre skal og elastiske fastgørelsesanordninger. Uden udåndingsventil har den en Willtech™ næsetætning. Leveres i en individuel pose til vedligeholdelse af hygiejnen.
  • Produkttype: Partikelrespirator til almen brug
  • Beskrivelse: Halvmaske
  • Form: Flad-fold
  • Model: 4110
  • Filtereffektivitet: FFP1
  • Størrelse: M/L
  • Sæltype: Næseforsegling (Willtech™ )
  • Engangs: Ja
  • Latexfri: Ja
  • Modstandsdygtig overfor: Væske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EF-kategori: 3, EN 149:2001+A1:2009
Farve Hvid
Design Type 3 paneler
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyester
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse Mellem/stor
Med udåndingsventil Nej
Filtereffektivitet FFP1
Til brug med (applikation) Tekstil-, bygge-, jern- og stålindustrien
Latex fri Ja
Materiale (ansigtsskærm) PES Strik, PU-skum, PU-film
Materiale hovedstrop Elastik
Model- 4110
Næsestykke materiale Polypropylen-omviklet galvaniseret tråd
Emballagetype Individuel sække
Mængde 20 Pk.
Modstandsdygtig overfor Væske
Sterilitet Ikke steril
Stil Halvmaske, engangsbrug
Med ansigtsforsegling Ja (næsetætning, Willtech™ )
Vægt (metrisk) 7 g