Få mere at vide
TubeWriter 400 - UV-hærdende blæk
Artikelnummer. 30067425
Skift visning
Produkttype:
Udskiftning af blækrulle
Artikelnummer. Produkttype
30067425 Udskiftning af blækrulle
1 options
Artikelnummer. 30067425 Leverandør TubeWriter Leverandørnr. TW4001
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Erstatningsblæk, der kan hærdes med UV
  • Blækprinter og etiketter direkte på buede plast- og glasoverflader - ethvert laboratorieudstyr
  • UV-kurering sikrer, at udskrivningen tåler barske laboratorieforhold
  • Print overlever langtidsopbevaring ved -80 C °og flydende nitrogen
  • Modstandsdygtig over for kemiske opløsningsmidler
  • Engangspatroner med lave udskiftningsomkostninger
  • Ingen tidskrævende klæbeetiketter eller håndskrift påkrævet
Tekniske data
Produkttype Udskiftning af blækrulle