Få mere at vide
TubeWriter 400 - Standard Rack Top Print til 1,5-2,0 mL mikrocentrifuge- og skruelågrør
Artikelnummer. 30067415
Skift visning
Produkttype:
Mærkningsstativ
Artikelnummer. Produkttype
30067415 Mærkningsstativ
1 options
Artikelnummer. 30067415 Leverandør TubeWriter Leverandørnr. PT1500MCEL400
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Standardstativ til direkte udskrivning på toppen af 1,5 til 2,0 ml mikrocentrifuge- og skruelågsrør
  • Standard printreol designet til 400
  • Udskriver og etiketter direkte på toppen af 1,5 til 2,0 ml mikrocentrifuge- og skruelågsrør
  • Rack sikrer korrekt justering og holder rørene sikkert
  • Ingen tidskrævende klæbeetiketter eller håndskrift påkrævet
  • Udskrivning kan tage så lidt tid som 50 rør på 2 til 3 minutter
  • Racks designet til hurtigt at skifte mellem labware-typer
  • Print overlever langtidsopbevaring ved -80 C °og flydende nitrogen
  • Print tåler de hårdeste laboratorieforhold
Tekniske data
Produkttype Mærkningsstativ