Få mere at vide
TubeWriter 400 - Standard Rack Top Print til 0,5 mL mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 30067435
Skift visning
Produkttype:
Mærkningsstativ
Artikelnummer. Produkttype
30067435 Mærkningsstativ
1 options
Artikelnummer. 30067435 Leverandør TubeWriter Leverandørnr. PT0500MCEL400
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Standard rack til direkte udskrivning på toppen af 0,5 ml mikrocentrifugerør
  • Standard printreol designet til 400
  • Printer og etiketter direkte på toppen af 0,5 ml mikrocentrifugerør
  • Rack sikrer korrekt justering og holder rørene sikkert
  • Ingen tidskrævende klæbeetiketter eller håndskrift påkrævet
  • Udskrivning kan tage så lidt tid som 50 rør på 2 til 3 minutter
  • Racks designet til hurtigt at skifte mellem labware-typer
  • Print overlever langtidsopbevaring ved -80C og flydende nitrogen
  • Print tåler de hårdeste laboratorieforhold
Tekniske data
Produkttype Mærkningsstativ