Få mere at vide
TubeWriter 400 - Standard Rack Side Print til Vacutainer Rør
Artikelnummer. 30067430
Skift visning
Produkttype:
Mærkningsstativ
Artikelnummer. Produkttype
30067430 Mærkningsstativ
1 options
Artikelnummer. 30067430 Leverandør TubeWriter Leverandørnr. PSBDVACUTAINEREL400
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Standard stativ til direkte udskrivning på siden af vacutainerrør
  • Standard printreol designet til 400
  • Printer og etiketter direkte på siden af vacutainerrør
  • Rack sikrer korrekt justering og holder rørene sikkert
  • Ingen tidskrævende klæbeetiketter eller håndskrift påkrævet
  • Udskrivning kan tage så lidt tid som 50 rør på 2 til 3 minutter
  • Racks designet til hurtigt at skifte mellem labware-typer
  • Print overlever langtidsopbevaring ved -80 C °og flydende nitrogen
  • Print tåler de hårdeste laboratorieforhold
  • Kan printe 2D eller 3D stregkoder, billeder og 5 linjer tekst
Tekniske data
Produkttype Mærkningsstativ