Få mere at vide
TubeWriter 400 - Standard Rack Side Print til 50 mL koniske centrifugerør
Artikelnummer. 30067440
Skift visning
Produkttype:
Mærkningsstativ
Artikelnummer. Produkttype
30067440 Mærkningsstativ
1 options
Artikelnummer. 30067440 Leverandør TubeWriter Leverandørnr. PS0050CNEL120400
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Standard stativ til direkte udskrivning på siden af 50 mL koniske centrifugerør
  • Standard printreol designet til 400
  • Printer og etiketter direkte på siden af 50 mL koniske centrifugerør
  • Rack sikrer korrekt justering og holder rørene sikkert
  • Ingen tidskrævende klæbeetiketter eller håndskrift påkrævet
  • Udskrivning kan tage så lidt tid som 50 rør på 2 til 3 minutter
  • Racks designet til hurtigt at skifte mellem labware-typer
  • Print overlever langtidsopbevaring ved -80C og flydende nitrogen
  • Print tåler de hårdeste laboratorieforhold
Tekniske data
Produkttype Mærkningsstativ