Få mere at vide
TubeWriter 400 - Standard Rack Side Print til 0,5-2 mL kryogene hætteglas og skruelågsrør
Artikelnummer. 30067407
Skift visning
Produkttype:
Mærkningsstativ
Artikelnummer. Produkttype
30067407 Mærkningsstativ
1 options
Artikelnummer. 30067407 Leverandør TubeWriter Leverandørnr. PS1800CVEL120400
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Standardstativ til direkte udskrivning på siden af 0,5 til 2 ml kryogene hætteglas og rør med skruelåg
  • Standard printreol designet til 400
  • Udskriver og etiketter direkte på siden af 0,5 til 2 ml kryogene hætteglas og rør med skruelåg
  • Rack sikrer korrekt justering og holder hætteglassene sikkert
  • Ingen tidskrævende klæbeetiketter eller skrivning påkrævet
  • Udskrivning kan tage så lidt tid som 50 rør på 2 til 3 minutter
  • Racks designet til hurtigt at skifte mellem labware-typer
  • Print overlever langtidsopbevaring ved -807 C °og flydende nitrogen
  • Print tåler de hårdeste laboratorieforhold
  • Kan printe 2D eller 3D stregkoder, billeder og 5 linjer tekst
Tekniske data
Produkttype Mærkningsstativ