Få mere at vide
Stomacher™ 400 Øko Tasker
Artikelnummer. 17734409
Skift visning
Dimensioner (L x B):
15,5 x 20 cm
17,7 x 20 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17734409 15,5 x 20 cm
17724409 17,7 x 20 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17734409 Leverandør Stomacher™ Leverandørnr. BA6341
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Eco-poserne er designet til at tilbyde samme høje kvalitet som vores almindelige blenderposer, men med en reduceret mængde af plastikforbrug og -affald. Disse tasker er skræddersyet til at arbejde problemfrit med Stomacher™ EVO uden at påvirke eksisterende protokoller.
  • 30 % mindre poser, reducerer plastikforbrug og spild
  • Til brug med Stomacher™ Kun EVO labblender
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Åben
Til brug med (applikation) Udførelse af prøveforberedelsesmetoder til 10 g TVC-test
Dimensioner (L x B) 15,5 x 20 cm
Produkttype Blender taske
Tykkelse (metrisk) 65 μm