Få mere at vide
RETSCH 400 dia. x 65 mmH testsigte i rustfrit stål med firkantede huller, ISO Certificeret
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
4 mm
4,50 mm
4,75 mm
5 mm
5,60 mm
6,30 mm
6,70 mm
7,10 mm
8 mm
9 mm
9,50 mm
10 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Specifica
Specifica
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 4,75 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/2 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 65mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 400 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto