Få mere at vide
RETSCH 400 dia. x 65 mmH testsigte i rustfrit stål med firkantede huller, ISO Certificeret
Artikelnummer. 10358372 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
4 mm
4,50 mm
4,75 mm
5 mm
5,60 mm
6,30 mm
6,70 mm
7,10 mm
8 mm
9 mm
9,50 mm
10 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10358372
Brand: RETSCH 60.154.071000
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 71 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/2
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 65mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 400 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål