Få mere at vide
RETSCH 400 dia. x 65 mmH testsigtesæt i rustfrit stål, ASTM Certificeret
Artikelnummer. 11904402 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh, 5/16 in., 5/8 in., 1,1/4 in.
35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 4 mesh, 3/8 in., 3/4 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11904402
Brand: RETSCH 60.167.000999
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 4 mesh, 3/8 in., 3/4 in.
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ASTM E 11
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Shaker AS 450
Højde (metrisk) 65mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 400 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål