Få mere at vide
RETSCH 400 dia. x 65 mmH testsigte i rustfrit stål, ASTM Certificeret, millimeter porestørrelser
Artikelnummer. 10228501 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1,18 mm
1,40 mm
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
2,8 mm
3,35 mm
4 mm
4,75 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
8 mm
9,5 mm
11,20 mm
12,50 mm
13,2 mm
16 mm
19 mm
22,40 mm
25 mm
26,50 mm
31,50 mm
37,50 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10228501
Brand: RETSCH 60.167.037500
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 37,50 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ASTM E 11
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Shaker AS 450
Højde (metrisk) 65mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 400 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål