Få mere at vide
RETSCH 400 dia. x 65 mmH testsigte i rustfrit stål, ASTM Certificeret, millimeter porestørrelser
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1,18 mm
1,40 mm
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
2,8 mm
3,35 mm
4 mm
4,75 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
8 mm
9,5 mm
11,20 mm
12,50 mm
13,2 mm
16 mm
19 mm
22,40 mm
25 mm
26,50 mm
31,50 mm
37,50 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 100 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ASTM E 11 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 450 |
| Højde (metrisk) | 65mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 400 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Vis mere |