Få mere at vide
RETSCH 400 dia. x 65 mmH testsigte i rustfrit stål, ASTM Certificeret, mikrometer porestørrelser
Artikelnummer. 10015061 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
106μ m
125μ m
150μ m
180μ m
212μ m
250μ m
300μ m
355μ m
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
850μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
10015061 125μ m Hver
10146121 106μ m Hver
10426621 180μ m Hver
10166261 212μ m Hver
10446041 150μ m Hver
10390282 250μ m Hver
10176261 300μ m Hver
10698751 25μ m Hver
10503342 32μ m Hver
10330432 425μ m Hver
10438151 38μ m Hver
10146361 355μ m Hver
10310862 45μ m Hver
10700663 53μ m Hver
10487381 500μ m Hver
10640262 600μ m Hver
10478341 63μ m Hver
10054941 710μ m Hver
10418921 75μ m Hver
10064941 850μ m Hver
10741043 90μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 10015061 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 60.167.000125
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 125μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ASTM E 11
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Shaker AS 450
Højde (metrisk) 65mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 400 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål