Få mere at vide
TubeWriter 400 - Custom Rack Side Print til enhver Labware
Product Code. 30067431
Change view
Click to view available options
Produkttype:
Mærkningsstativ
Product Code. Produkttype
30067431 Mærkningsstativ
1 options
Product Code. 30067431 Supplier TubeWriter Supplier No. PS0000XXEL400Custom
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Skræddersyede stativer lavet til nøjagtige specifikationer til at printe direkte på siden af unikt laboratorieudstyr
  • Brugerdefinerede stativer designet til 400
  • Reoler lavet til dine nøjagtige specifikationer til direkte at printe og mærke på siden af enhver labware
  • Rack vil sikre korrekt justering og holder labware sikkert
  • Ingen tidskrævende klæbeetiketter eller håndskrift påkrævet
  • Racks designet til hurtigt at skifte mellem labware-typer
  • Print overlever langtidsopbevaring ved -80 C °og flydende nitrogen
  • Print tåler de hårdeste laboratorieforhold
  • Kan printe 2D eller 3D stregkoder, billeder og 5 linjer tekst
Specifications
Produkttype Mærkningsstativ