Få mere at vide
Stomacher™ 400 klassiske sidesiposer
Tykkelse (metrisk):
65μ m
Beskrivelse
- Stomacher™ blenderpose, med tilføjelse af poselukkeanordning, bestående af trådforstærket tape
- Taske lavet af jomfruelig polyolefin kompleks.
- Fleksibel og gennemsigtig
- Modstandsdygtig over for frost og høje temperaturer (fra -40 til °80 C / -40 til 176 °F)
- Ingen kontakt mellem prøven og blenderen under homogenisering af prøven
- Velegnet til korttidsopbevaring eller inkubation af prøver
- Kompatibel med enhver paddle lab blender
- Velegnet til fødevarekontakt. Ikke designet til brug til fødevareemballage
- Bestrålet sterilt i forseglede breve, med batch sporbart certifikat
- Opbevaring: på et tempereret og tørt sted, væk fra fugt og lys
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Sidesi-arrangement |
| Sterilitet | Steril |
| Tykkelse (metrisk) | 65μ m |
| Fyld volumen | 400 ml (Anbefalet blandingsvolumen: 100 til 250 ml) |
| nr. pr. pakke | 200/Cs |
| Tykkelse (engelsk) | 0,0026 tommer. |
| Produkttype | Blender taske |