Få mere at vide
Tenak™ 40 mm kryoboksdelere
Artikelnummer. 11571685 Shop alle TENAK produkter
Skift visning
Holder:
Hætteglas med 10 mm OD
Hætteglas med 13 mm OD
Hætteglas med 15 mm OD
Hætteglas med 15,50 mm OD
Hætteglas med 17 mm OD
Hætteglas med 17,75 mm OD
Hætteglas med 24 mm OD
Hætteglas med 25,25 mm OD
Hætteglas med 31 mm OD
Hætteglas med 31,75 mm OD
Hætteglas med 41 mm OD
Hætteglas med 42,50 mm OD
Rør Array:
12 x 12 celler
3 x 3 celler
4 x 4 celler
5 x 5 celler
6 x 6 celler
7 x 7 celler
8 x 8 celler
9 x 9 celler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Rør Array unitSize
11571685 Hætteglas med 17 mm OD 7 x 7 celler Pakke med 36
15210634 Hætteglas med 15 mm OD 6 x 6 celler Pakke med 36
15220554 Hætteglas med 10 mm OD 12 x 12 celler Pakke med 36
15220634 Hætteglas med 25,25 mm OD 5 x 5 celler Pakke med 36
15230634 Hætteglas med 31,75 mm OD 4 x 4 celler Pakke med 36
15240634 Hætteglas med 42,50 mm OD 3 x 3 celler Pakke med 36
15280544 Hætteglas med 41 mm OD 3 x 3 celler Pakke med 36
15290544 Hætteglas med 31 mm OD 4 x 4 celler Pakke med 36
11521785 Hætteglas med 15,50 mm OD 8 x 8 celler Pakke med 36
11531785 Hætteglas med 17,75 mm OD 7 x 7 celler Pakke med 36
11591685 Hætteglas med 13 mm OD 9 x 9 celler Pakke med 36
15200554 Hætteglas med 24 mm OD 5 x 5 celler Pakke med 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11571685 Leverandør Tenak™ Leverandørnr. TE22130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdelere til brug med 75 mm høje kryobokse.
  • Til brug i pap kryokasser
  • Indeholder kryogene hætteglas
  • Grid style divider
Tekniske data
Type Gitterdeler
Til brug med (udstyr) 75 mm høje kryobokse
Holder Hætteglas med 17 mm OD
Rør Array 7 x 7 celler
Højde (metrisk) 40 mm