Få mere at vide
Gilac™ 40 L selektiv sorteringsbeholdere med låg
Artikelnummer. 17958731
Skift visning
Farve:
Diverse
Artikelnummer. Farve
17958731 Diverse
1 options
Artikelnummer. 17958731 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G144800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1699.74 DKK
    1151.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 547.99 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
40 L Selektiv sortering Beholdere med låg er tilpasset til selektiv sortering.
  • Beholdere tilpasset til selektiv sortering.
  • Let tilgængelig. Når den er stablet, gør den øverste beholder det muligt at låse låget i åben position for nem brug.
  • Sælges i pakke med 3 beholdere med blåt låg, gult låg og grønt låg for nem sortering af affald.
  • Stabelbar (med låg) og indlejrbar (uden låg) til opbevaring.
  • Beholdere kompatible med GILAC universal 600 x 400 rullevogne for nem håndtering.
  • De mål, der er angivet i produktegenskabsskemaet, er målene på en beholder med låg.
  • Højden på 3 stablede containere: 1310 mm. Målene på pakken leveret i en æske: 700 x 420 x 730 mm.
Tekniske data
Type Opbevaringstaske
Materiale HDPE
Farve Diverse
Form Rektangulær
Kapacitet (engelsk) 10,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 40 L
Mængde 3 Pk.