Få mere at vide
Gilac™ 40 L Ingrediensbeholder med låg
Artikelnummer. 17998931
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17998931 Klar
17908841 Hvid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17998931 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G144825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.09 DKK
    341.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 160.38 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
40 L Ingrediensbeholder med låg garanterer hygiejnisk opbevaring af ingredienser.
  • Garanterer hygiejnisk opbevaring af ingredienser (med låg).
  • Let tilgængelig.
  • Helt glat bund uden synlige skruer.
  • Afrundede hjørner og helt glatte vægge for nem rengøring.
  • Beholder kan stables (med valgfrit låg) og kan placeres.
  • Kompatibel med GILAC universal 600 x 400 rullevogne for nem håndtering.
  • 40 L ingrediensbeholderen kan stables på en 80 L ingrediensbeholder, på en rektangulær eller en 600 x 400 HACCP beholder.
  • Bredt udvalg af farvede låg er tilgængelige.
  • Et enkelt udvalg af låg til 40 L og 80 L ingrediensbeholdere.
  • Beholder designet i let gennemsigtig HDPE, så indholdet og niveauet af materialet kan ses.
Tekniske data
Type Opbevaringstaske
Materiale HDPE
Farve Klar
Form Rektangulær