Få mere at vide
Gilac™ 40 L Ingrediensbeholder med låg
Beskrivelse
- Garanterer hygiejnisk opbevaring af ingredienser (med låg).
- Let tilgængelig.
- Helt glat bund uden synlige skruer.
- Afrundede hjørner og helt glatte vægge for nem rengøring.
- Beholder kan stables (med valgfrit låg) og kan placeres.
- Kompatibel med GILAC universal 600 x 400 rullevogne for nem håndtering.
- 40 L ingrediensbeholderen kan stables på en 80 L ingrediensbeholder, på en rektangulær eller en 600 x 400 HACCP beholder.
- Bredt udvalg af farvede låg er tilgængelige.
- Et enkelt udvalg af låg til 40 L og 80 L ingrediensbeholdere.
- Beholder designet i let gennemsigtig HDPE, så indholdet og niveauet af materialet kan ses.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Opbevaringstaske |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Form | Rektangulær |