Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4-vejs Flipper™ Reoler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520865 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Farve:
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Pink
Fluorescerende orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 11520125
Brand: Thermo Scientific™ 8860
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold toogtredive 0,5 ml, toogtredive 1,5 ml, tolv 15 ml eller fire 50 ml rør, hver på hver sin side, vha. Thermo Videnskabelig 4-™vejs Flipper™ Reoler.
Hold toogtredive 0,5 ml, toogtredive 1,5 ml, tolv 15 ml eller fire 50 ml rør, hver på hver sin side, vha. Thermo Scientific™ 4-vejs Flipper™ Reoler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 4-way Flipper Rack
Oversigt 4-Way Flipper Rack
Farve Fluorescerende orange
Holder 0.5 mL, 15 mL, Rør (50 ml)
Stillinger 32 x 0.5 mL, 32 x 1.5 mL, 12 x 15 mL or 4 x 50 mL tubes, each on a different side
Form Rektangulær