Beskrivelse
Hold toogtredive 0,5 ml, toogtredive 1,5 ml, tolv 15 ml eller fire 50 ml rør, hver på hver sin side, vha. Thermo Scientific™ 4-vejs Flipper™ Reoler.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 4-Way Flipper Rack |
| Farve | Fluorescerende Pink |
| Holder | 0.5 mL, 15 mL, Rør (50 ml) |
| Stillinger | 32 x 0,5 ml, 32 x 1,5 ml, 12 x 15 ml eller 4 x 50 ml rør, hver på hver sin side |
| Form | Rektangulær |
| nr. pr. sag | 20 Racks |
| Produkttype | 4-way Flipper Rack |