Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4-vejs Flipper™ Reoler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11520125 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Farve:
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Pink
Fluorescerende orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
11520125 Fluorescerende orange Pakke med 20
11530125 Fluorescerende Pink Pakke med 20
10321031 Fluorescerende Grøn Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11520125 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8860
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold toogtredive 0,5 ml, toogtredive 1,5 ml, tolv 15 ml eller fire 50 ml rør, hver på hver sin side, vha. Thermo Videnskabelig 4-™vejs Flipper™ Reoler.
Hold toogtredive 0,5 ml, toogtredive 1,5 ml, tolv 15 ml eller fire 50 ml rør, hver på hver sin side, vha. Thermo Scientific™ 4-vejs Flipper™ Reoler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt 4-Way Flipper Rack
Farve Fluorescerende orange
Holder 0.5 mL, 15 mL, Rør (50 ml)
Stillinger 32 x 0,5 ml, 32 x 1,5 ml, 12 x 15 ml eller 4 x 50 ml rør, hver på hver sin side
Form Rektangulær
Produkttype 4-way Flipper Rack