Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4-vejs Flipper™ Reoler
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Farve:
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Pink
Fluorescerende orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
Hold toogtredive 0,5 ml, toogtredive 1,5 ml, tolv 15 ml eller fire 50 ml rør, hver på hver sin side, vha. Thermo Scientific™ 4-vejs Flipper™ Reoler.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | 4-way Flipper Rack |
| Oversigt | 4-Way Flipper Rack |
| Farve | Fluorescerende Grøn |
| Holder | 0.5 mL, 15 mL, Rør (50 ml) |
| Stillinger | 32 x 0.5 mL, 32 x 1.5 mL, 12 x 15 mL or 4 x 50 mL tubes, each on a different side |
| Form | Rektangulær |
| nr. pr. sag | 20 Racks |