Få mere at vide
Fisherbrand™ 4-vejs klinisk stativ
Artikelnummer. p-7161581 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Blå, Lilla, Grøn, Rød, Neutral
Grøn
Lilla
Neutral
Artikelnummer. 16340402
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det 4-vejs kliniske rørstativ er det eneste rørstativ, der er specielt designet til at holde runde, flade og koniske blodopsamlings- og dyrkningsrør. Det holder flere rørstørrelser uden flere stativer.
  • Plads til alle mærker af 13 og 16 mm runde, flad og konisk bund blodopsamlings- og dyrkningsrør.
  • Kun 4-vejs rack tilgængelig med en seks-vejs forbindelse.
  • Forbind forskellige eller samme brøndstørrelser, ende mod ende eller side om side, i enhver orientering.
  • Tilpas stativet, så det passer til det antal brønde, der kræves, uendelige enheder kan kobles sammen eller brug en enkeltstående enhed.
  • Ensartet fordelte brønde hjælper med at eliminere pipetteringsfejl, hvilket muliggør mere nøjagtige resultater.
  • Støbt alfanumerisk identifikation til hurtig placering og genfinding af rør.
  • Robust, lavet af polypropylen, der er kemikaliebestandigt og let at rengøre.
  • Stativer kan bruges i vandbade og placeres i frysere.
  • Assorteret farvepakke tilgængelig for farvekodningsmuligheder.
  • Patentanmeldt
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Celledelere Nej
Inkluderer Stativ
Produkttype Blodrørsstativ
Rene krav Rengøres med milde rengøringsmidler og autoklaverbar
Lukning inkluderet Nej
Oversigt 4-vejs klinisk stativ 5 pakke
Array Side A: 6 x 3, Side B: 6 x 2, Side C: 6 x 3, Side D: 6 x 2
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå, Lilla, Grøn, Rød, Neutral
Holder Rør (13 mm), Rør (16 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 18
Form Rektangulær
Hylder Ingen
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Kliniske rør
Til brug med (udstyr) Rysteapparat
Antal stativer 5
Emballage Shrink Wrap
Mængde 5 Pk.
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 121 °C
Dimensioner (L x B x H) 9,1 x 2,8 x 3,8 tommer.
Længde (metrisk) 23.2 cm
Længde (engelsk) 9,1''
Bredde (metrisk) 7.0 cm
Bredde (engelsk) 2,8 tommer
Højde (metrisk) 9.5 cm
Højde (engelsk) 3,8 tommer
Diameter (metrisk) Brønd 13 mm, 17 mm
Vægt (engelsk) 0.28 lb.
Vægt (metrisk) 0.11 kg