Beskrivelse
- Plads til alle mærker af 13 og 16 mm runde, flad og konisk bund blodopsamlings- og dyrkningsrør.
- Kun 4-vejs rack tilgængelig med en seks-vejs forbindelse.
- Forbind forskellige eller samme brøndstørrelser, ende mod ende eller side om side, i enhver orientering.
- Tilpas stativet, så det passer til det antal brønde, der kræves, uendelige enheder kan kobles sammen eller brug en enkeltstående enhed.
- Ensartet fordelte brønde hjælper med at eliminere pipetteringsfejl, hvilket muliggør mere nøjagtige resultater.
- Støbt alfanumerisk identifikation til hurtig placering og genfinding af rør.
- Robust, lavet af polypropylen, der er kemikaliebestandigt og let at rengøre.
- Stativer kan bruges i vandbade og placeres i frysere.
- Assorteret farvepakke tilgængelig for farvekodningsmuligheder.
- Patentanmeldt
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Celledelere | Nej |
| Rene krav | Rengøres med milde rengøringsmidler og autoklaverbar |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Oversigt | 4-vejs klinisk stativ 5 pakke |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (13 mm), Rør (16 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 18 |
| Form | Rektangulær |
| Vis mere |