Få mere at vide
Fisherbrand™ 4-vejs klinisk stativ
Artikelnummer. 16340402 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå, Lilla, Grøn, Rød, Neutral
Grøn
Lilla
Neutral
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
16340402 Blå, Lilla, Grøn, Rød, Neutral
16350402 Blå
16360402 Lilla
16370402 Grøn
16380402 Neutral
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16340402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    918.00 DKK
    637.38 DKK / Pakke med 5
    Spare 280.62 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det 4-vejs kliniske rørstativ er det eneste rørstativ, der er specielt designet til at holde runde, flade og koniske blodopsamlings- og dyrkningsrør. Det holder flere rørstørrelser uden flere stativer.
  • Plads til alle mærker af 13 og 16 mm runde, flad og konisk bund blodopsamlings- og dyrkningsrør.
  • Kun 4-vejs rack tilgængelig med en seks-vejs forbindelse.
  • Forbind forskellige eller samme brøndstørrelser, ende mod ende eller side om side, i enhver orientering.
  • Tilpas stativet, så det passer til det antal brønde, der kræves, uendelige enheder kan kobles sammen eller brug en enkeltstående enhed.
  • Ensartet fordelte brønde hjælper med at eliminere pipetteringsfejl, hvilket muliggør mere nøjagtige resultater.
  • Støbt alfanumerisk identifikation til hurtig placering og genfinding af rør.
  • Robust, lavet af polypropylen, der er kemikaliebestandigt og let at rengøre.
  • Stativer kan bruges i vandbade og placeres i frysere.
  • Assorteret farvepakke tilgængelig for farvekodningsmuligheder.
  • Patentanmeldt
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Celledelere Nej
Rene krav Rengøres med milde rengøringsmidler og autoklaverbar
Lukning inkluderet Nej
Oversigt 4-vejs klinisk stativ 5 pakke
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå, Lilla, Grøn, Rød, Neutral
Holder Rør (13 mm), Rør (16 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 18
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Kliniske rør
Til brug med (udstyr) Rysteapparat
Antal stativer 5
Emballage Shrink Wrap
Mængde 5 Pk.
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 121 °C
Dimensioner (L x B x H) 9,1 x 2,8 x 3,8 tommer.
Længde (metrisk) 23.2 cm
Længde (engelsk) 9,1''
Bredde (engelsk) 2,8 tommer
Højde (engelsk) 3,8 tommer
Diameter (metrisk) Brønd 13 mm, 17 mm
Vægt (engelsk) 0.28 lb.
Vægt (metrisk) 0.11 kg
Inkluderer Stativ
Produkttype Blodrørsstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 9.5 cm
Array Side A: 6 x 3, Side B: 6 x 2, Side C: 6 x 3, Side D: 6 x 2
Bredde (metrisk) 7.0 cm