missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Vinylsyringol, TRC

Artikelnummer. 30240858
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240858 500 mg
30240790 250 mg
30240554 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240858 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV280000500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 28343-22-8
Molekylær formel C10 H12 O3
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Synonym 4-Ethenyl-2,6-Dimethoxyphenol, 2,6-Dimethoxy-4-Ethenylphenol, 2,6-Dimethoxy-4-Vinylphenol, 3,5-Dimethoxy-4-Hydroxystyrene, 4-Vinyl-2,6-Dimethoxyphenol, Canolol, Syringlyethene, Vinylsyringol
IUPAC navn 4-ethenyl-2,6-dimethoxyphenol
SMIL Coc1Cc(C=C)Cc(Oc)C1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Vinylsyringol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-4-7-5-8(12-2)10(11)9(6-7)13-3/h4-6,11H,1H2,2-3H3
Formel vægt 180.0786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.