missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Vinylsyringol, TRC

Artikelnummer. 30240790
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240790 250 mg
30240554 50 mg
30240858 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240790 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV280000250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 28343-22-8
Molekylær formel C10 H12 O3
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Synonym 4-Ethenyl-2,6-Dimethoxyphenol, 2,6-Dimethoxy-4-Ethenylphenol, 2,6-Dimethoxy-4-Vinylphenol, 3,5-Dimethoxy-4-Hydroxystyrene, 4-Vinyl-2,6-Dimethoxyphenol, Canolol, Syringlyethene, Vinylsyringol
IUPAC navn 4-ethenyl-2,6-dimethoxyphenol
SMIL Coc1Cc(C=C)Cc(Oc)C1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Vinylsyringol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-4-7-5-8(12-2)10(11)9(6-7)13-3/h4-6,11H,1H2,2-3H3
Formel vægt 180.0786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.