Få mere at vide
4-Vinylpyridin (stabiliseret med hydroquinon), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Vinylpyridine (stabilized with hydroquinone) |
| CAS | 100-43-6 |
| Molekylær formel | C7H7N |
| Mængde | 5 mL |
| Synonym | 4-Ethenylpyridine, 2-(4-Pyridyl)ethylene, NSC 18256, γ-Vinylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H,1H2 |
| SMIL | C=Cc1ccncc1 |
| IUPAC navn | 4-ethenylpyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.14 |
| Formel vægt | 105.0578 |