Få mere at vide
4-Vinylpyridin, 96%, lavpolymer, stab. med 100 ppm hydroquinon
Artikelnummer. 15449085
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15449085 500 mL 500ml
15429085 25 mL 25ml
15439085 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15449085 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H36621.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-43-6 | C7H7N | 105,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-43-6
Molekylær formel C7H7N
Molekylvægt (g/mol) 105.14
MDL nummer MFCD00006447
InChI nøgle KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylpyridine, pyridine, 4-ethenyl, pyridine, 4-vinyl, gamma-vinylpyridine, unii-i56g67xm8d, ccris 5240, 4vp, 4-pyridylethylene, 4-vinyl-pyridine, 4-vinyl pyridine
PubChem CID 7502
IUPAC navn 4-ethenylpyridin
SMIL C=CC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Vinylpyridine
Navn note stabiliseret med 100 ppm hydroquinon
Tæthed 0.984
Kogepunkt 61 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 51 °C (124 °F)
Brydningsindeks 1.5512
Mængde 500 mL
FN nummer UN3073
Formel vægt 105.14
Procent renhed 96%
Fysisk form Liquid