Få mere at vide
4-Vinylpyridin, 95%, stik. med 80 til 150 ppm hydroquinon
Artikelnummer. 11398026
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398026 100 mL 100ml
11388026 25 mL 25ml
11308036 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13316.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.57 DKK
    347.65 DKK / 100ml
    Spare 38.92 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-43-6 | C7H7N | 105,14 g/mol
4-Vinylpyridin fungerer som en comonomer i styren-butadien-polymerer for at fremme vedhæftning mellem gummiblandingen og understøttende fibre (eller snore) i dæk, bælter og slanger. Det tjener som mellemprodukt til fremstilling af kemikalier og lægemidler. Yderligere bruges det som et reagens til modifikation af cystein. Ud over dette bruges det til at fremstille poly(4-vinylpyridin) og elastomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Vinylpyridin fungerer som en comonomer i styren-butadien-polymerer for at fremme vedhæftning mellem gummiblandingen og understøttende fibre (eller snore) i dæk, bælter og slanger. Det tjener som mellemprodukt til fremstilling af kemikalier og lægemidler. Yderligere bruges det som et reagens til modifikation af cystein. Ud over dette bruges det til at fremstille poly(4-vinylpyridin) og elastomerer.
Opløselighed Blandbar med
vand, chloroform, ethanol, fortyndede syrer, alkohol, kulbrinter, estere og ketoner.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler, ultraviolet stråling og frie radikaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-43-6
Molekylær formel C7H7N
Molekylvægt (g/mol) 105.14
MDL nummer MFCD00006447
InChI nøgle KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylpyridine, pyridine, 4-ethenyl, pyridine, 4-vinyl, gamma-vinylpyridine, unii-i56g67xm8d, ccris 5240, 4vp, 4-pyridylethylene, 4-vinyl-pyridine, 4-vinyl pyridine
PubChem CID 7502
IUPAC navn 4-ethenylpyridin
SMIL C=CC1=CC=NC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Vinylpyridine
Navn note stabiliseret med 100 ppm hydroquinon
Tæthed 0.984
Kogepunkt 58 °C til 61 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 51 °C (124 °F)
Brydningsindeks 1.551
Mængde 100 mL
FN nummer UN3073
Beilstein 104506
Opløselighedsinformation Blandet med vand, kloroform, ethanol, fortyndede syrer, alkohol, kulbrinter, estere og ketoner.
Formel vægt 105.14
Procent renhed 96%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Vinylpyridine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Vinylpyridine