Få mere at vide
4-Vinylpyridin, 95%, stik. med 80 til 150 ppm hydroquinon
Beskrivelse
4-Vinylpyridin fungerer som en comonomer i styren-butadien-polymerer for at fremme vedhæftning mellem gummiblandingen og understøttende fibre (eller snore) i dæk, bælter og slanger. Det tjener som mellemprodukt til fremstilling af kemikalier og lægemidler. Yderligere bruges det som et reagens til modifikation af cystein. Ud over dette bruges det til at fremstille poly(4-vinylpyridin) og elastomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Vinylpyridin fungerer som en comonomer i styren-butadien-polymerer for at fremme vedhæftning mellem gummiblandingen og understøttende fibre (eller snore) i dæk, bælter og slanger. Det tjener som mellemprodukt til fremstilling af kemikalier og lægemidler. Yderligere bruges det som et reagens til modifikation af cystein. Ud over dette bruges det til at fremstille poly(4-vinylpyridin) og elastomerer.
Opløselighed Blandbar med
vand, chloroform, ethanol, fortyndede syrer, alkohol, kulbrinter, estere og ketoner.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler, ultraviolet stråling og frie radikaler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Vinylpyridine |
| Navn note | stabiliseret med 100 ppm hydroquinon |
| Tæthed | 0.984 |
| Kogepunkt | 58 °C til 61 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 51 °C (124 °F) |
| Brydningsindeks | 1.551 |
| Mængde | 25 mL |
| FN nummer | UN3073 |
| Beilstein | 104506 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, kloroform, ethanol, fortyndede syrer, alkohol, kulbrinter, estere og ketoner. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Vinylpyridine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Vinylpyridine