Få mere at vide
4-Vinylindolin-2-one (4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one), Mikromol™
Artikelnummer. 17932496
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17932496 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17932496 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0331.11
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Vinylindolin-2-one (4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
CAS 120427-93-2
Analyt- eller komponentnavne 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C10 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c1-2-7-4-3-5-9-8(7)6-10(12)11-9/h2-5H,1,6H2,(H,11,12)
SMIL C=Cc1cccc2NC(=O)Cc12
IUPAC navn 4-ethenyl-1,3-dihydroindol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 159.18
Mængde 50 mg
Formel vægt 159.0684 g/mol