Få mere at vide
4-Vinylbenzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30454233
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30454233 25 g
1 options
Artikelnummer. 30454233 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV37100025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Vinylbenzoic Acid
CAS 1075-49-6
Molekylær formel C9 H8 O2
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1ccc(C=C)cc1
IUPAC navn 4-ethenylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Formel vægt 148.0524