Få mere at vide
4-vinylbenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Vinylbenzoic Acid |
| CAS | 1075-49-6 |
| Molekylær formel | C9 H8 O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(C=C)cc1 |
| IUPAC navn | 4-ethenylbenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.16 |
| Formel vægt | 148.0524 |