Få mere at vide
4-vinylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30454580
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30454580 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30454580 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV3710002.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Vinylbenzoic Acid
CAS 1075-49-6
Molekylær formel C9 H8 O2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1ccc(C=C)cc1
IUPAC navn 4-ethenylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Formel vægt 148.0524