Få mere at vide
4-Vinylbenzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10412985 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10412985 1 g Glasflaske 1g
10320194 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10412985 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359810010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2156-04-9 | Molekylformel: C8H9BO2 | Molekylvægt: 147,97 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2156-04-9
Molekylær formel C8H9BO2
Molekylvægt (g/mol) 147.97
MDL nummer MFCD00239441
InChI nøgle QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Vinylbenzeneboronic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 190 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 16, IV, 1676
Synonym 4-vinylphenylboronic acid, 4-vinylbenzeneboronic acid, 4-vinylphenyl boronic acid, 4-ethenylphenyl boronic acid, 4-vinylboronic acid, p-styrylboronic acid, p-vinylphenylboronic acid, styrene-4-boronic acid, boronic acid, 4-ethenylphenyl, 4-styreneboronic acid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, dmso, dmf, thf, diethylether
IUPAC navn (4-ethenylphenyl)borsyre
PubChem CID 2734393
Formel vægt 147.97
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Vinylbenzeneboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.