Få mere at vide
4-vinyl-1-cyclohexen, 97%, stabiliseret
Artikelnummer. 10397020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10397020 5 mL Glasflaske 5ml
10163570 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10397020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140880050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-40-3 | C8H12 | 108,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-40-3
Molekylær formel C8H12
Molekylvægt (g/mol) 108.18
MDL nummer MFCD00001576
InChI nøgle BBDKZWKEPDTENS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylcyclohexene, 4-vinyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 4-ethenyl, butadiene dimer, 4-vinylcyclohex-1-ene, 4-vinylcyclohexene-1, cyclohexene, 4-vinyl, cyclohexenylethylene, 4-ethenyl-1-cyclohexene, 1-vinylcyclohexene-3
PubChem CID 7499
ChEBI CHEBI:82377
IUPAC navn 4-ethenylcyclohexen
SMIL C=CC1CCC=CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Vinyl-1-cyclohexene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -101,0 °C
Farve Beige-brun til hvid
Tæthed 0.8320g/mL
Kogepunkt 126,0 °C til 127,0 °C
Flammepunkt 16 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H9CH=CH2
Brydningsindeks 1,4625 til 1,4645
Mængde 5 mL
Beilstein 05, I, 63
Specifik vægtfylde 0.832
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,05 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i benzen og ether
Stabilisator 25 til 200 ppm BHT
Viskositet 0,7 mPa (20 °C)
Formel vægt 108.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Vinyl-1-cyclohexene, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.