Få mere at vide
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one, 99%
Artikelnummer. 15407328
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407328 50 g 50g
15417328 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15407328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60822.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4427-96-7 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
Det bruges til at syntetisere funktionelle polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til at syntetisere funktionelle polymerer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 2-8 °C. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4427-96-7
Molekylær formel C5H6O3
Molekylvægt (g/mol) 114.1
MDL nummer MFCD00143315
InChI nøgle BJWMSGRKJIOCNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinyl-1,3-dioxolan-2-one, vinylethylene carbonate, 4-vinyl-1,3-dioxolan-2-one, stabilized with hydroquinone, 1,3-dioxolan-2-one, 4-ethenyl, acmc-1ajgp, vec;, ksc383e5n, 2-oxo-4-vinyl-1,3-dioxolane, 4-vinyl-1,3 dioxolan-2-one, 4-vinyl-1,3-dioxaolane-2-one
PubChem CID 2735038
IUPAC navn 4-ethenyl-1,3-dioxolan-2-on
SMIL C=CC1COC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Tæthed 1.188
Kogepunkt 237°C
Flammepunkt 96°C (205°F)
Brydningsindeks 1.45
Mængde 50 g
FN nummer UN2810
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 114.1
Procent renhed 99%