missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Undecylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Undecylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 20466-34-6 |
| Molekylær formel | C17H27NaO3S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Sodium 4-Undecylbenzenesulfonate, Sodium p-Undecylbenzenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-12-14-17(15-13-16)21(18,19)20;/h12-15H,2-11H2,1H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;4-undecylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.45 |
| Formel vægt | 334.1579 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?