Få mere at vide
4-Tritylphenol, 98%
Artikelnummer. 11342356
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342356 5 g 5g
11352356 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06073.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.83 DKK
    482.65 DKK / 5g
    Spare 53.18 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 978-86-9 | C25H20O | 336,43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 978-86-9
Molekylær formel C25H20O
Molekylvægt (g/mol) 336.43
MDL nummer MFCD00002364
InChI nøgle NIPKXTKKYSKEON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-triphenylmethylphenol, 4-triphenylmethyl phenol, p-tritylphenol, p-triphenylmethylphenol, phenol, 4-triphenylmethyl, p-cresol, .alpha.,.alpha.,.alpha.-triphenyl, 4-tritylphenol, p-triphenylmethyl phenol, 4-tri phenyl methyl phenol, phenol,4-triphenylmethyl
PubChem CID 70422
IUPAC navn 4-tritylphenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Tritylphenol
Smeltepunkt 276°C to 286°C
Mængde 5 g
Beilstein 2290531
Formel vægt 336.43
Procent renhed 98%