Få mere at vide
4-(Trimethylsilyl)morpholine, 97%
Artikelnummer. 15481408
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481408 25 g 25g
15461408 1 g 1g
15471408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55229.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13368-42-8 | C7H17NOSi | 159.304 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13368-42-8
Molekylær formel C7H17NOSi
Molekylvægt (g/mol) 159.304
MDL nummer MFCD00010098
InChI nøgle JJOWIQMPCCUIGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trimethylsilyl morpholine, n-trimethylsilyl morpholine, n-trimethylsilylmorpholine, trimethyl morpholin-4-yl silane, morpholine, 4-trimethylsilyl, trimethylsilyl morpholin, morpholinotrimethylsilane, trimethylmorpholinosilane, acmc-1btin, timtec-bb sbb009054
PubChem CID 559763
IUPAC navn trimethyl(morpholin-4-yl)silan
SMIL C[Si](C)(C)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trimethylsilyl)morpholine
Tæthed 0.897
Kogepunkt 160°C
Flammepunkt 29°C (84°F)
Brydningsindeks 1.441
Mængde 25 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1071480
Formel vægt 159.3
Procent renhed 97%