Få mere at vide
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene, 99%
Artikelnummer. 11481150
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481150 25 g 25g
11461150 1 g 1g
11471150 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481150 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26300.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 136459-72-8 | C17H18Si | 250.416 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136459-72-8
Molekylær formel C17H18Si
Molekylvægt (g/mol) 250.416
MDL nummer MFCD09953470
InChI nøgle UZRJWRFLYPENFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trimethylsilyl diphenylacetylene, trimethyl 4-phenylethynyl phenyl silane, trimethyl 4-2-phenylethynyl phenyl silane, acmc-20ajdj, 4-phenylethynyl phenyltrimethylsilane, trimethyl-4-2-phenylethynyl phenyl silane, 1-2-phenylethynyl-4-trimethylsilyl benzene, 1-phenyl-2-p-trimethylsilyl phenyl acetylene
PubChem CID 21093331
IUPAC navn trimethyl-[4-(2-phenylethynyl)phenyl]silan
SMIL C[Si](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene
Smeltepunkt 37°C to 39°C
Mængde 25 g
Formel vægt 250.42
Procent renhed 99%