Få mere at vide
4-Trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, 97%
Artikelnummer. 11333696
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333696 25 g 25g
11323696 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14815.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 6999-19-5 | C7H14OSi | 142,273 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6999-19-5
Molekylær formel C7H14OSi
Molekylvægt (g/mol) 142.273
MDL nummer MFCD00190213
InChI nøgle HJJSDJHRTMFJLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-2-ol, 1-trimethylsilylbut-1-yne-3-ol, +/-4-trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, acmc-20mpjc, 3-butyn-2-ol, 4-trimethylsilyl-, 2s, acmc-1bfey, hjjsdjhrtmfjlp-uhfffaoysa, 3-butyn-2-ol,4-trimethylsilyl
PubChem CID 2760828
IUPAC navn 4-trimethylsilylbut-3-yn-2-ol
SMIL CC(C#C[Si](C)(C)C)O
Specifications
Kogepunkt 126 °C til 129 °C
Kemisk navn eller materiale 4-Trimethylsilyl-3-butyn-2-ol
Mængde 25 g
Flammepunkt 57 °C (135 °F)
Brydningsindeks 1.446
Tæthed 0.846
FN nummer UN1987
Beilstein 1923632
Formel vægt 142.27
Procent renhed 97%