Få mere at vide
4-Trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 126 °C til 129 °C |
| Kemisk navn eller materiale | 4-Trimethylsilyl-3-butyn-2-ol |
| Mængde | 5 g |
| Flammepunkt | 57 °C (135 °F) |
| Brydningsindeks | 1.446 |
| Tæthed | 0.846 |
| FN nummer | UN1987 |
| Beilstein | 1923632 |
| Formel vægt | 142.27 |
| Procent renhed | 97% |