Få mere at vide
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 98%
Artikelnummer. 13498528 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13498528 25 g Glasflaske 25g
10065463 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13498528 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381320250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2117-12-6 | C7H14OSi | 142,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2117-12-6
Molekylær formel C7H14OSi
Molekylvægt (g/mol) 142.27
MDL nummer MFCD00190217
InChI nøgle VSTMVAFCUIGHQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl
PubChem CID 2760827
IUPAC navn 4-trimethylsilylbut-3-yn-1-ol
SMIL C[Si](C)(C)C#CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Sort-brun til grå
Tæthed 0.8540g/mL
Kogepunkt 97,0 °C til 98,0 °C (24,0 mmHg)
Flammepunkt 60 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3SiC≡C(CH2)2OH
Brydningsindeks 1,4540 til 1,4560 (20 °C, 589 nm)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.854
Formel vægt 142.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.