Få mere at vide
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 98%
Artikelnummer. 15490128
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490128 5 g 5g
15400138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53376.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 2117-12-6 | C7H14OSi | 142,27 g/mol
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2117-12-6
MDL nummer MFCD00190217
Tekniske data
Kogepunkt 97 °C til 98 °C (24 mmHg)
Kemisk navn eller materiale 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
Mængde 5 g
Flammepunkt 60 °C (140 °F)
Tæthed 0.854
Molekylær formel C7H14OSi
Lineær formel HOCH2CH2C≡CSi(CH3)3
FN nummer UN1993
Synonym 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl
InChI nøgle VSTMVAFCUIGHQI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)C#CCCO
IUPAC navn 4-trimethylsilylbut-3-yn-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 142.27
PubChem CID 2760827
Formel vægt 142.27
Procent renhed 98%